(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(±)-2-Methylbutanoic acid ethyl ester, (±)-2-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate
L06743.AE
L06743.AP
L06743.AEEA
34.9
EUR
L06743.AE
L06743.AP
(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle ≥98%
(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle
Purity: 98%
CAS No.: 7452-79-1
Molecular Formula: C7H14O2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3970
Boiling Point: 132-133°
Beilstein Reference: 1720887
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00012217
Formule:
C₇H₁₄O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00012217 Numéro CAS: 7452-79-1 |