Imprimer
(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-2-Methylbutanoic acid ethyl ester, (±)-2-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate
250260050 250261000
ACRO250260050EA 33.6 EUR
ACRO250260050 ACRO250261000
(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle 99%
(±)-2-Méthylbutyrate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012217
Numéro CAS: 7452-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.864 to 0.871 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g