Hydroxyde de tétrapropylammonium 25% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
420730250
420731000
420735000
ACRO420730250EA
35.5
EUR
ACRO420730250
ACRO420731000
ACRO420735000
Hydroxyde de tétrapropylammonium 25% dans l'eau
Hydroxyde de tétrapropylammonium
Formule:
C₁₂H₂₉NO Densité: 1 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009360 Numéro CAS: 4499-86-9 EINECS: 224-800-6 ONU: 3267 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HClO4 | 24 to 26 % |
Melting point | 114 to 118 °C |
HPLC | ≥96.0 % |