Imprimer
DL-Sérine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A15184.22 A15184.36
A15184.22EA 62.6 EUR
A15184.22 A15184.36
DL-Sérine ≥99%
DL-Sérine
Purity: 99% CAS No.: 302-84-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1721402 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064223
Formule: C₃H₇NO₃
Point d'ébullition: 395 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.)
Densité: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064223
Numéro CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,8460