Sodium hypochlorite 6…14% (active chlorine) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
27900.296EA
35.5
EUR
27900.296
27900.365
27900.445
Sodium hypochlorite 6…14% (active chlorine) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Sodium hypochlorite
N'étant pas stabilisé, ce produit se détitre normalement en cours de stockage.
Formule:
ClNaO Point d'ébullition: 111 °C (1013 hPa) Point de fusion: –30…–20 °C Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011120 Numéro CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 ONU: 1791 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Assay (Active chlorine)(at filling) | Min. 11,5 % |
Alkalinity | Max. 0.5 meq/g |
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) | min 36,30° |
Hg (Mercury) | Max. 10 ppm |