Imprimer
Sodium polyphosphate (Sel de Graham), EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Metaphosphoric acid, sodium salt, Sodium hexametaphosphate, Sodium polymetaphosphate, Polyphosphate sodium salt, Graham′s salt, Sodium metaphosphate, SHMP
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
1.06529.1000EA 67.3 EUR
1.06529.1000 1.06529.5000 1.06529.9050
Sodium polyphosphate (Sel de Graham), EMPLURA®, Supelco®
Sodium polyphosphate (Sel de Graham)
Formule: (NaO₃P)n
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134118
Numéro CAS: 50813-16-6
EINECS: 233-782-9
Merck Index: 12,08814