Imprimer
Orcéine (synthétique), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
O7505-25G O7505-5G O7505-25G O7505-5G
O7505-25GEA 519 EUR
O7505-25G O7505-5G SIALO7505-25G SIALO7505-5G
Orcéine (synthétique), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Orcéine
Certified for use in Darrow′s elastic fiber stain; Orcein method for hepatitis B surface antigen.
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00062310
Numéro CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
E1%
574 to 582 nm, 0.01 M NaOH
≥250
Wavelength 574 - 582 nm
Solubility (Colour) Purple to Dark Purple
Solubility (Turbidity)
1 mg/ml of 1 M NaOH
Clear
Biological Stain Commission
Dye Code Number
Pass
Recommended Retest Period 5 Years