Imprimer
Orcéine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Orcein (from synthetic), Natural Red 28
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
O7380-10G O7380-5G
O7380-10GEA 194 EUR
O7380-10G O7380-5G
Orcéine, Sigma-Aldrich®
Orcéine
Numéro MDL: MFCD00062310
Numéro CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6