Imprimer

Orcéine

Fournisseur: Serva

31178.01 31178.02
SERA31178.01EA 0 EUR
SERA31178.01 SERA31178.02
Orcéine
Orcéine
Numéro MDL: MFCD00062310
Numéro CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR