Imprimer
Orcéine, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
416570050 416570250 416571000
ACRO416570050EA 92.6 EUR
ACRO416570050 ACRO416570250 ACRO416571000
Orcéine, pur
Orcéine
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062310
Numéro CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
UV Lambda max 575 to 583 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.18