Imprimer
Acide iodhydrique 57% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec acide hypophosphoreux 1,5%
L10410.22 L10410.36
L10410.22EA 43.3 EUR
L10410.22 L10410.36
Acide iodhydrique 57% (p/p) en solution aqueuse stabilisé
Acide iodhydrique
CAS No.: 10034-85-2 Molecular Formula: HI Formula Weight: 127.91 Physical Form: Liquid Density: 1.701 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to yellow Odour: Pungent Boiling Point: 126-127° Merck Reference: 14,4776 UN No.: 1787 MDL No.: MFCD00011347
Formule: HI
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 1,701
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011347
Numéro CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
ONU: 1787
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4776