Imprimer
Lactose monohydraté (sucre de lait)
Fournisseur: Roth Carl
6868.1 6868.2 6868.3
ROTH6868.1EA 0 EUR
ROTH6868.1 ROTH6868.2 ROTH6868.3
Lactose monohydraté (sucre de lait)
Lactose monohydraté
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2