Imprimer
Isohexanes contains <5% n-Hexane pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
383820010 383820025
ACRO383820010EA 67.2 EUR
ACRO383820010 ACRO383820025
Isohexanes contains <5% n-Hexane pour analyse des résidus de pesticides
Isohexane (mélange d'isomères)
Formule: C₆H₁₄
Point d'ébullition: 60 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,66 g/cm³
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 73513-42-5
EINECS: 295-570-2
ONU: 1208
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119484651-34
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm