Imprimer
Tungsten (chromium coated) W 96.5+%, Cr 99.888% (base métaux), en fils, Ø 1.8 mm (0.07 in) m in, Epaisseur: 1.3 mm (0.05 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41040.BS 41040.8G 41040.DX
41040.BSEA 52.9 EUR
41040.BS 41040.8G 41040.DX
Tungsten (chromium coated) W 96.5+%, Cr 99.888% (base métaux), en fils, Ø 1.8 mm (0.07 in) m in, Epaisseur: 1.3 mm (0.05 in)
Tungsten (chromium coated)
Molecular Formula: Tungsten wire thickness 1.3mm (0.05in) Physical Form: Chromium layer 0.01in min thickness MDL No.: MFCD00011461
Evaporation source, contacts and coatings
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9