Imprimer
Or ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Premion®, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44163.FF 44163.FI
44163.FFEA 966 EUR
44163.FF 44163.FI
Or ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Premion®, Epaisseur: 0.25 mm (0.01 in)
Or
Purity: 99.999% Physical Form: ≈3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Point d'ébullition: 2800
Point de fusion: 1063
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526