Imprimer
VWR®, Microseringues imperméables au gaz
Fournisseur: VWR Collection
549-0539EA 113 EUR
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Microseringues imperméables au gaz
Seringues Seringues de chromatographie
Microseringues sans aiguille
Connecteur Luer Lock à usage général pour une utilisation avec des échantillonneurs automatiques et des instruments de manipulation de liquides. Toutes les pièces en contact avec l’échantillon sont fabriquées en verre borosilicaté neutre et PTFE. Cela offre d’excellentes performances et un environnement d’échantillon inerte.
Aiguilles amovibles
549-0560 en SUS304; 549-0565 en laiton chromé
Aiguilles 549-0560 pour seringues étanches aux gaz 1; 2,5; 5 et 10 ml.
Aiguilles 549-0565 pour seringues étanches aux gaz 0,1 ml.
Embouts PTFE
Offre un joint parfaitement étanche aux liquides et aux gaz.
Aiguilles 549-0560 pour seringues étanches aux gaz 1, 2,5, 5 et 10 ml.
Aiguilles 549-0565 pour seringues étanches aux gaz 0,1 ml.
Informations de commande: Les aiguilles doivent être commandées séparément.