Bleu de bromothymol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
34303.234EA
69.6
EUR
34303.234
Bleu de bromothymol 0,04% dans l'éthanol, TECHNICAL
Bleu de bromothymol
- Zone de virage: pH 6,0-7,6
Formule:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005872 Numéro CAS: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 ONU: 1170 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Identification | Passes test |