Imprimer
Gel de silice, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Fournisseur: VWR Chemicals
27623.323EA 260 EUR
27623.323 27623.460
Gel de silice, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm