Imprimer
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
23831.291EA 30.5 EUR
23831.291 23831.460
Ether monobutylique du diéthylèneglycol ≥98%, TECHNICAL
Ether monobutylique du diéthylèneglycol
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 230,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002881
Numéro CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Indice de réfraction (20°C) 1.431 - 1.433