IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) 98
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
IPTG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Isopropyl Beta-D-1-thiogalactopyranoside
Analogue chimique du galactose, qui ne peut pas être hydrolysé par l'enzyme ß-galactosidase. L'IPTG est un inducteur de l'activité de l'opéron lac de l'E.Coli, qui agit en se liant avec le répresseur lac et en l'inhibant. Les gènes contrôlés par la séquence promoteur/opérateur lac sont exprimés à des niveaux élevés en présence d'IPTG. Essentiellement exempt de dioxanne.
Formule:
C₉H₁₈O₅S MW: 238.31 g/mol Point d'ébullition: 402 Point de fusion: 109,5…110,5 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00063273 Numéro CAS: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98 % |
Appearance | White crystalline powder |
IR Spectrum | Passes test |
Specific optical rotation (1 %; water) | -33 to -31 ° |
Dioxane | Max. 1 ppm |
Water | Max. 1 % |