Imprimer
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Fournisseur: VWR
VWR®
422371XEA 500 EUR
422371X
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Protéines et Peptides
Albumine à fraction V de Cohn produite par fractionnement à l'éthanol froid avec utilisation minimale de produits chimiques. Les résidus d'acides gras et d'acide sialique natif sont conservés dans ce BSA.