Résazurine sel de sodium, en comprimés pour analyse du lait
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one
330884YEA
61.9
EUR
330884Y
Résazurine sel de sodium, en comprimés pour analyse du lait
Résazurine sel de sodium
Une solution standard de resazurin est préparée en dissolvant une tablette dans 50 ml d'eau distillée stérile. 1 ml de cette solution doit être ajoutée à 10 ml de lait pour chaque test. Les solutions doivent être fraichement préparées chaque jour.
Formule:
C₁₂H₆NNaO₄ MW: 251,17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005036 Numéro CAS: 62758-13-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Red to purple tablets |
Shape | Round biconvex |
Average tablet weight | 240 - 260 mg |
Diameter | 7.50 - 8.00 mm |
Solubility in water (2 tablets/100 ml) | Max. 4.0 min |