Imprimer
Distillat léger Petroleum_testing_IP_ASTM
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
286735QEA 110 EUR
286735Q 28673LJ
Distillat léger Petroleum_testing_IP_ASTM
Distillat léger
Point d'ébullition: 192…256 °C (760 mmHg Hg)
Densité: 0.805 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 77 °C (coupe fermée)
Numéro CAS: 64742-47-8
EINECS: 265-149-8
ATTEINDRE: 01-2119484819-18
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aromatics (W/V) Max. 1.00 %
Distillation range (98 %) 185 - 280°C