Imprimer
pH Indicator en solution, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 pour le titrage du premier hydrogène d'acide phosphorique, for titration of first hydrogen of phosphoric acid
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
210414MEA 35.82 EUR
210414M 210416X
pH Indicator en solution, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 pour le titrage du premier hydrogène d'acide phosphorique, for titration of first hydrogen of phosphoric acid
pH Indicator en solution
Un indicateur mixte pour le titrage du premier hydrogène d'acide phosphorique, pH de 3,5 - 6,0
pH de 3,5 orange-rouge
pH de 4,4 orange-gris
pH de 4,5 gris pur
pH de 4,6 bleu-gris
pH de 6,0 bleu foncé
Point d'ébullition: 82,8 °C (1013 hPa)
Point d'éclair: 18 °C (coupelle fermée)
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1993
ADR: 3 II