Les refroidisseurs à recirculation VWR® conviennent parfaitement aux évaporateurs rotatifs, car ils garantissent des conditions de refroidissement constantes et reproductibles et évitent le gaspillage de l’eau du robinet, ce qui augmente les économies de coûts. Conçus pour être simples d’utilisation, les unités sont dotées d’un port de remplissage facilement accessible sur le haut et d’un robinet de vidange à l’arrière. Les refroidisseurs sont équipés d’un réservoir en acier inoxydable, fonctionnent en utilisant du réfrigérant R134 et peuvent être utilisés dans la plage de température autorisée de 15 à 32 °C.
- Les touches du panneau de commande permettent de régler la température de consigne (sauf sur le modèle Basic, dont la température de consigne est fixée à 7 °C)
- L’unité de refroidissement Duo peut fonctionner sur deux cycles de refroidissement en étant directement branchée aux prises d’entrée et de sortie doubles
- La température du cycle de refroidissement doit être comprise entre –10 et +40 °C (utiliser un mélange de glycol et d’eau (70:30) pour les températures inférieures à +5 °C)
- Indicateur sur le panneau avant pour une visualisation parfaite du niveau de liquide
Débit max. (sans contre-pression) / pression max. (à débit nul)
RC-10 Basic : 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital : 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo : 11 L/min, 1,0 bar
Information de livraison: Les unités Basic et Digital sont livrées avec 2 raccords Ø 8 mm, 2 écrous à vis M 16, 2 tuyaux PVC (1500 mm) et 2 attaches de tuyaux, les modèles Duo en possédant quatre de chaque. Elles comprennent également un câble d'alimentation EU, UK et CH.
Attention: Remarque : capacité de refroidissement à +15 °C
Fixe