Imprimer
Cellule de numération, Nageotte
Fournisseur: Hecht
Nageotte
631-0928EA 67.4 EUR
631-0928 630-2741
Cellule de numération, Nageotte
Lames Cellules de numération
Ces cellules de numération sont utilisés pour des applications spéciales dans le liquide lombaire.
  • Subdivision: 40 rectangles de 10×0,25 mm chacun
  • Doubles lignes au centre de la structure