Imprimer
Cellules de numération, Bürker
Fournisseur: MARIENFELD
0640211 0640210 0640231 0640331 0640310 0640311 0640330 0640230
630-1541EA 78.7 EUR
630-1541 631-0920 630-1542 630-1545 630-1543 631-0922 630-1544 MARI0640230
Cellules de numération, Bürker
Lames Cellules de numération
Ces cellules de numération en verre pour l'analyse de suspensions cellulaires sont équipées de deux jeux de grilles. Elles sont gravées sur deux surfaces rodées et polies au niveau de la nervure centrale i.e. la partie inférieure de la chambre. Cette nervure centrale se trouve entre deux nervures surélevées, rodées et polies.
Designed for investigations of cell suspensions.
Conform to DIN 12847 and the German Calibration Ordinance
Certifications: Conformes à la norme DIN 12 847
Information de livraison: Fournies dans un boîtier en plastique transparent.