Imprimer
Cellule de numération, Bürker
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40443702 40443703
631-0923EA 46.9 EUR
631-0923 HECH40443703
Cellule de numération, Bürker
Lames Cellules de numération
Ces cellules de numération sont conçues pour les tests de sang et les analyses d'urine.
  • 169 cases (0,05×0,05 mm) de 0,0025 mm² pour comptage des érythrocytes
  • 144 cases (0,2×0,2 mm) de 0,04 mm² pour comptage des leucocytes
  • Surface de la structure: 9,3 mm²