Étalons de viscosité pour petits échantillons
Fournisseur: VWR Chemicals
Ces étalons sont certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162 à 40 et 100 °C sous accréditation ISO 17025 et ISO 17034; ils ont été élaborés spécifiquement pour les utilisateurs d'ASTM D7279, méthode d'essai en viscosité cinématique pour liquides transparents et opaques avec viscosimètre Automated Houillon ou tout autre appareil de test similaire.
- Traçabilité totale conforme aux normes internationales
- Garantit une conformité totale au protocole de méthode de test ASTM et IP
- Certifiés comme étant en stricte conformité avec ASTM D2162
- L'unité de 60 ml offre un plus petit volume pour un meilleur rapport qualité-prix
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Certifications: Conformes aux normes ISO 17025 et ISO 17034
Attention: La valeur de viscosité indiquée dans le tableau de commande ci-dessous est la valeur nominale de la viscosité cinématique - les valeurs réelles des lots sont indiquées dans les documents de certification fournis avec le produit et également sur l'étiquette.