Huiles de référence en viscosité
Fournisseur: VWR Chemicals
Les valeurs de viscosité des huiles de référence certifiées en viscosité ont été testées et certifiées pour des mélanges en proportions habituelles. Ces huiles de référence sont destinées à valider la performance des simulateurs de démarrage à froid et des viscosimètres cinématiques en mesurant les huiles de moteur disponibles dans le commerce.
- Viscosité cinématique mm²/s (cSt) en conformité avec ASTM D445
- Traçabilité complète selon les normes internationales
- Emballage inviolable, pour un maximum de sécurité
Les mesures de viscosité cinématique ont été effectuées conformément à ASTM D445, en utilisant des viscosimètres de référence certifiés conformes à ASTM D446 et ASTM D2162.
Valeurs de densité (ASTM D4052), viscosité dynamique mesurée au CCS en mPa.s (cP) conformément à ASTM D5293, et indice de viscosité conformément à ASTM D2270, sont fournis avec la documentation.
Certifications: Fabriquées et certifiées en stricte conformité avec les exigences des normes ISO 17025 et ISO 17034.
Attention: Le degré de viscosité cinématique indiqué dans le tableau de commande ci-dessous correspond à la valeur nominale de viscosité cinématique: les valeurs réelles d'un lot sont indiquées sur les documents de certification fournis avec le produit, ainsi que sur l'étiquette.