Étalons de distillation pour l'industrie pétrolière, matériaux de référence certifiés
Fournisseur: VWR Chemicals
Les matériaux de référence certifiés pour la distillation permettent de vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés par distillation sous pression atmosphérique, conformément à ASTM D86, IP 123, ISO 3405 et autres méthodes d'essai équivalentes.
- Certifiés conformes aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
- Certifiés selon la méthode circulaire d'essais comparatifs entre laboratoires indépendants (technique Round-Robin) comme assurant une bonne corrélation inter-laboratoires
- Faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données
- Traçabilité complète sleon les normes internationales
- Emballés en flacons inviolables, avec une durée de conservation de 12 mois
Certifications: Certifiés en parfaite conformité à la norme ISO 17034 sous accréditation UKAS