Imprimer
Chiffons de nettoyage, Microfibre Light
Fournisseur: Chicopee
115-2498EA 18.3 EUR
115-2498 115-2497 115-2493
Chiffons de nettoyage, Microfibre Light
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes en papier
Les chiffons Microfibre Light en microfibre légère déploient des proriétés de nettoyage supérieures, similaires à celles des chiffons traditionnels en microfibre tissée, sans le risque de contamination croisée. Ils ne sont pas faits pour durer.
  • Éliminent 99,99% des bactéries contenues sur les surfaces, ce qui accroît l'hygiène
  • Peuvent être jetés après usage, ce qui réduit le temps passé par le personnel de nettoyage sur des tâches sans valeur ajoutée
  • La structure unique des chiffons Microfibre Light garantit que les bactéries sont piégées dans le chiffon et ne seront pas transportées sur la surface suivante
  • Aptes aux apllictions alimentaires (certificat FCC)
Parfaits pour une utilisation dans le secteur agroalimentaire, l'entretien des bâtiments et les travaux d'entretien.