Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane (99:1) pour dérivatisation GC
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: BSTFA+TMCS (99:1)
B3402-25ML B3402-5ML B3402-100ML
TCIAB3402-25MLEA 92.4 EUR
TCIAB3402-25ML TCIAB3402-5ML TCIAB3402-100ML
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane (99:1) pour dérivatisation GC
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MW: 257.40 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C (lit.)                      
Point de fusion: –41 °C (lit.)                      
Point d'éclair: 7 °C (lit.)                      
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
ONU: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4f7aefec491c86dfba990549bcb069d87ebc28a&vid=37681899da6bf89b22ce9a102dda2d8e7d2ed159&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
High boiling impurity of Silylation agent to pass test
Suitability for Melamine-analysis to pass test