Imprimer
Sodium bromate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87070.290EA 102 EUR
87070.290 87070.460
Sodium bromate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium bromate
Formule: BrNaO₃
Point de fusion: 381 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003476
Numéro CAS: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
ONU: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
pH (5 %) 5 --> 9
Br (Bromide) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %