Imprimer
Eau, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02699.1000 1.02699.2500
1.02699.1000EA 55.8 EUR
1.02699.1000 1.02699.2500
Eau, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Eau
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098