Imprimer
Sodium acétate trihydraté, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acetic acid sodium salt trihydrate
MQ100
5.43833.0100 5.43833.0250
5.43833.0100EA 130 EUR
5.43833.0100 5.43833.0250
Sodium acétate trihydraté, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Sodium acétate trihydraté
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM