Imprimer
Gants industriels, phynomic airLite A ESD
Fournisseur: UVEX
6003806 6003807 6003808 6003809 6003810 6003811 6003812
UVEX6003806EA 80.9 EUR
UVEX6003806 UVEX6003807 UVEX6003808 UVEX6003809 UVEX6003810 UVEX6003811 UVEX6003812
Gants industriels, phynomic airLite A ESD
Gants
Le gant de sécurité le plus léger de sa gamme avec fonction ESD selon DIN 16350.
  • Une excellente combinaison de dextérité élevée, de sensibilité tactile, de conception légère et de respirabilité
  • Revêtement en mousse Aqua-Polymer airLite sur la paume et le bout des doigts
  • Matériau extérieur en polyamide, élasthanne et carbone
  • Utilisation sur presque tous les écrans, tablettes et téléphones portables
  • Excellente adhérence dans les zones sèches et légèrement humides
Le nouveau revêtement en mousse Aqua-Polymer airLite, associé à une doublure très fine (calibre 18), offre une très bonne dextérité pour les travaux de précision et la manipulation de très petites pièces, dans les zones sèches et légèrement humides. La capacité tactile supplémentaire rend le phynomic airLite A adapté à tous les écrans tactiles, tablettes et téléphones portables. Ces gants de sécurité sont exempts de substances nocives et leur compatibilité cutanée est approuvée dermatologiquement (proDerm). Les gants sont donc également très utiles pour les personnes allergiques.
Certifications: EN 388 (3110X), DIN EN 16350:2014
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: 10 paires par paquet.
Attention:
Commander maintenant