Imprimer
1,2-Epoxyheptane
Fournisseur: TCI
TCIAE0312-5MLEA 262 EUR
TCIAE0312-5ML
1,2-Epoxyheptane
Étalons Étalons organiques
Specific gravity (20/20): 0,8350 to 0,8400
Refractive index n20/D: 1,4130 to 1,4150