Imprimer
Rubans de masquage industriels, 401E
Fournisseur: 3M
4017250 401E-18MM 401E-24MM 401E-36MM 401E-48MM
MMMA4017250EA 249 EUR
MMMA4017250 MMMA401E-18MM MMMA401E-24MM MMMA401E-36MM MMMA401E-48MM
Rubans de masquage industriels, 401E
Rubans adhésifs
Le ruban de masquage 401E est un ruban de papier crêpe lisse avec un adhésif en caoutchouc. Il offre une haute résistance à la traction, avec une épaisseur de 0,170 mm.
  • Idéal dans les processus de cuisson de peinture
  • Peut être exposé à des températures jusqu'à 140 °C
  • Ne se déchire pas
  • Résistant aux solvants et à l'humidité, aux températures élevées
  • Conçu pour une utilisation en intérieur
  • Résistance à la traction: 100 [Newtons/25 mm]
  • Dos en papier crépon
Convient à tous les systèmes de séchage au four, infrarouges ou lampes chauffantes.