Imprimer
Rubans adhésifs en feuille d'aluminium, 425
Fournisseur: 3M
425-19MM 425-38MM 425-50MM
MMMA425-19MMEA 2410 EUR
MMMA425-19MM MMMA425-38MM MMMA425-50MM
Rubans adhésifs en feuille d'aluminium, 425
Rubans adhésifs
Le ruban adhésif en aluminium 3M™ 425 est conçu pour de nombreuses applications dans un large éventail d'industries. Ce ruban adhésif est composé d'une feuille d'aluminium souple et morte, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression de haute technologie.
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l'efficacité du chauffage et du refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant les processus de décapage et autres opérations de masquage chimique
  • Améliore l'efficacité du chauffage et du refroidissement pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Le ruban réfléchissant la chaleur et la lumière protège les surfaces et améliore l'efficacité de l'éclairage
  • Résiste à l'exposition aux flammes, aux intempéries, à l'humidité et aux UV pour une liaison solide, durable et fiable
  • S'adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Résistance à la traction: 123 [Newton/25 mm]
  • Support en feuille d'aluminium
Il peut être utilisé pour une multitude d'applications, telles que le masquage, l'étanchéité, le sertissage, le blindage et le décapage chimique.
Ce ruban peut également être utilisé pour l'emballage de harnais, l'assemblage, la galvanoplastie, la protection du plastique, le fraisage chimique, la protection contre la chaleur, la réflexion de la chaleur et le décapage de la peinture. Il reflète la chaleur et la lumière.
Certifications: Reconnu par UL à UL 746C et classé par UL à UL 723, classe « L » pour un indice de faible inflammabilité.