Imprimer
Rubans adhésifs en feuille d'aluminium, 1436
Fournisseur: 3M
1436-100MM 1436-50MM 1436-75MM
MMMA1436-100MMEA 377 EUR
MMMA1436-100MM MMMA1436-50MM MMMA1436-75MM
Rubans adhésifs en feuille d'aluminium, 1436
Rubans adhésifs
Le ruban en aluminium 3M™ 1436 est un ruban de haute qualité pour les travaux de conduits internes et externes. Il offre un adhésif agressif pour une application facile.
  • Le support en aluminium offre une excellente surface réfléchissante pour la chaleur et la lumière
  • Le faible taux de transmission de la vapeur d'eau offre d'excellentes performances d'étanchéité et de rapiéçage
  • Gamme de performances : –25 à 70 °C (court terme 100 °C)
  • Tack initial très élevé sur la plupart des surfaces
  • Doublure à dégagement facile
  • Résistance à la traction: 45 [Newton/25mm]
  • Matériau arrière en aluminium souple
Il a un adhésif en caoutchouc agressif et est fourni avec une doublure à dégagement facile et un support en aluminium souple, qui offre une bonne conformabilité.
Cette bande peut être utilisée dans des applications internes et externes. Il adhère à une variété de surfaces différentes, y compris le bois, les métaux et les plastiques.
Certifications: Répond à la cote de faible inflammabilité selon la norme DIN 4102B1.