Imprimer
Méthanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Argon_filled
47339.AK 47339.K2
47339.AKEA 49.2 EUR
47339.AK 47339.K2
Méthanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Méthanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.7 °C
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791
Point d'éclair: 11 °C (52 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM