Imprimer
Ruban de filaments 8953, Tartan™
Fournisseur: 3M
8953-18MM 8953-25MM 8953-50MM
MMMA8953-18MMEA 3.6 EUR
MMMA8953-18MM MMMA8953-25MM MMMA8953-50MM
Ruban de filaments 8953, Tartan™
Rubans adhésifs
Ruban adhésif filamentaire à longue durée de vie. Ce ruban peut être utilisé pour de nombreuses applications telles que la fixation d'un emballage de palette, l'assemblage de produits ou la fermeture et le renforcement de cartons d'emballage. Une fois collé, le ruban conserve son pouvoir adhésif sous toutes les températures auxquelles il peut être confronté pendant le transport et le stockage.
  • Utilisation courante pour le renforcement du carton, l'emballage léger ou l'entretien
  • Film de polypropylène, renforcé de fibre de verre
  • Bonne adhérence initiale à la
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable