Imprimer
Ruban de masquage à usage général 201E
Fournisseur: 3M
201E-18MM 201E-24MM 201E-30MM 201E-36MM 201E-48MM
MMMA201E-18MMEA 2.7 EUR
MMMA201E-18MM MMMA201E-24MM MMMA201E-30MM MMMA201E-36MM MMMA201E-48MM
Ruban de masquage à usage général 201E
Rubans adhésifs
Il s'agit d'un ruban de masquage de qualité supérieure utilisé pour le masquage de peinture à court terme, la fixation, le regroupement, le maintien, l'étanchéité et d'autres applications jusqu'à une température de 80 °C pendant une heure.
  • Bonne adhérence instantanée et pouvoir de maintien qui résiste au soulèvement ou au bouclage
  • Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80 °C pendant une heure
  • Réduit l'accumulation de peinture et fournit de bonnes lignes de peinture, aide à résister au saignement de la peinture
  • Conçu pour une utilisation en intérieur
Ce ruban est conçu pour une utilisation générale dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance à la température et à l'eau, telles que les applications de masquage de peinture et d'étanchéité à court terme. Il offre une bonne adhérence instantanée et un pouvoir de maintien qui résiste au soulèvement ou au bouclage. Le support en papier crêpe offre une conformabilité qui maintiendra l'intégrité lorsqu'il est formé autour des coins. Une bonne résistance aux solvants et à l'humidité aide à empêcher la peinture de traverser et fournit de bonnes lignes de peinture. Il offre une enlevabilité propre en une seule pièce sans laisser de résidus sur la plupart des surfaces.