N,N-Diméthylformamide, anhydre ≥99.9% pour applications nécessitant une faible teneur en eau, sur tamis moléculaires <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
Conditionné dans un flacon avec septum.
66201-2.5L
66201-1L
HONC66201-2.5LEA
355
EUR
HONC66201-2.5L
HONC66201-1L
N,N-Diméthylformamide, anhydre ≥99.9% pour applications nécessitant une faible teneur en eau, sur tamis moléculaires <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
N,N-Diméthylformamide
Formule:
HCON(CH₃)₂ MW: 73.09 g/mol Point d'ébullition: 152…153 °C (1.013 hPa) Point de fusion: –61 °C Densité: 0.94 g/cm3 (20 °C) Point d'éclair: 57.5 °C (1.013.25 hPa) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003284 Numéro CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 ONU: 2265 ADR: 3 III Merck Index: 13,03269 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.0050 % |