Imprimer
Tétrahydrofuranne, anhydrous 99,9 Unstabilised water_low_applications, molecular sieves_over <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Septum-Sealed Bottle
66200-1L 66200-2.5L
HONC66200-1LEA 275 EUR
HONC66200-1L HONC66200-2.5L
Tétrahydrofuranne, anhydrous 99,9 Unstabilised water_low_applications, molecular sieves_over <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.89 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0025 %