Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
66163-200L
66163-2.5L
HONC66163-200LEA
6180
EUR
HONC66163-200L
HONC66163-2.5L
Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Point d'ébullition:
118 °C Densité: 1.079 g/cm3 (20 °C) Point d'éclair: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
ONU:
3286 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Assay of acetic acid | 31.5 - 33.5 % |
Density (D 20/4) | 1.070 - 1.090 |