Imprimer
Acétate d'isopropyle ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87068.290EA 37.6 EUR
87068.290 87068.320
Acétate d'isopropyle ≥99%, GPR RECTAPUR®
Acétate d'isopropyle
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 85 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008877
Numéro CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
ONU: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0.871 --> 0.873