Imprimer
Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Packaged under argon.
47382.AE 47382.K2
47382.AEEA 48.7 EUR
47382.AE 47382.K2
Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.8%, AcroSeal®
Tétrahydrofuranne
AcroSeal™ septum bottled solvent.
  • Supports optimum performance of your moisture-sensitive work
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C
Point de fusion: –108.4°C
Densité: 0.889
Point d'éclair: –21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless liquid
Assay (GC) ≥99.8%
Water content (Karl Fischer Titration) ≤50 ppm
Stabilizer BHT