Imprimer
Tétrabutylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
85740.180EA 39.9 EUR
85740.180 85740.260
Tétrabutylammonium hydroxyde 20% en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Tétrabutylammonium hydroxyde
Formule: C₁₆H₃₇NO
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
ONU: 3267
ADR: 8,II